Merck
ENAH03A1C3E5
Enamine
5-chloro-2-(1-chloroethyl)pyrimidine
Seleccione un Tamaño
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
10 G
5626,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-816175-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
10 G
5626,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-816175-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-chloro-2-(1-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c1-4(7)6-9-2-5(8)3-10-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
DOTSZIDESSNWPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816175
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816175
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)