Merck
ENAH03A1BC8E
Enamine
methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
10 G
5474,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-794467-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
10 G
5474,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-794467-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c1-13-9(12)7-3-5-2-6(4-11)14-8(5)10-7/h2-4,10H,1H3
Clave InChI
LNUUTIHSHDPDBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794467
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794467
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)