Merck
ENAH03A1B6C2
Enamine
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-768773-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-768773-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(11)5-8(9)12/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NOAYVKWCWPUSLE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)