Merck
ENAH03A1A94A
Enamine
{1-oxaspiro[4.6]undecan-2-yl}methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1768,00 €
5 G
2613,00 €
10 G
3875,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-755476-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1768,00 €
5 G
2613,00 €
10 G
3875,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-755476-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1-oxaspiro[4.6]undecan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO.ClH/c12-9-10-5-8-11(13-10)6-3-1-2-4-7-11;/h10H,1-9,12H2;1H
Clave InChI
OXNWWBBMVIIXHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755476
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755476
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)