ENAH03A1A936
Enamine
4,4,4-trifluoro-2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-746160-50MG
304,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-746160-50MG
304,20 €
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClF3O2S/c1-5(2,3-6(8,9)10)4-13(7,11)12/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RXZFJNRATDWBQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746160
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)