Merck
ENAH03A1A934
Enamine
tert-butyl 3-(4-aminobutyl)azetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-746157-50MG
349,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-746157-50MG
349,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-aminobutyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-10(9-14)6-4-5-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
Clave InChI
ARXILKDHBYZMHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746157
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746157
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)