Merck
ENAH03A19623
Enamine
4-hydroxy-3-[(morpholin-4-yl)methyl]benzaldehyde hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1038,70 €
5 G
1534,00 €
10 G
2276,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1179771-100MG
148,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1038,70 €
5 G
1534,00 €
10 G
2276,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1179771-100MG
148,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-hydroxy-3-(4-morpholinylmethyl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-9-10-1-2-12(15)11(7-10)8-13-3-5-16-6-4-13;/h1-2,7,9,15H,3-6,8H2;1H
Clave InChI
JCMQAKJJIXRNTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179771
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179771
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)