Merck
ENAH03A0EA8C
Enamine
3-methyl-2-(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)butanoic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1139348-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1139348-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-methyl-2-(2-methylthiazol-5-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-5(2)8(9(11)12)7-4-10-6(3)13-7/h4-5,8H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
KVZJWHKQHUZHLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139348
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139348
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)