Merck
ENAH03A0DA6B
Enamine
tert-butyl 4-hydroxy-4-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
330,20 €
100 MG
490,10 €
250 MG
700,70 €
500 MG
1102,40 €
1 G
1414,40 €
2.5 G
2772,90 €
5 G
4102,80 €
10 G
6082,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1136809-50MG
330,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
330,20 €
100 MG
490,10 €
250 MG
700,70 €
500 MG
1102,40 €
1 G
1414,40 €
2.5 G
2772,90 €
5 G
4102,80 €
10 G
6082,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1136809-50MG
330,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20INO3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-4-11(15,8-12)5-7-13/h15H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
JCWXSRVITIPYMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136809
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136809
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)