Merck
ENAH03A0B9BC
Enamine
ethyl 6-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
117,00 €
250 MG
166,40 €
500 MG
262,60 €
1 G
336,70 €
2.5 G
660,40 €
5 G
975,00 €
10 G
1446,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1129835-100MG
117,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
117,00 €
250 MG
166,40 €
500 MG
262,60 €
1 G
336,70 €
2.5 G
660,40 €
5 G
975,00 €
10 G
1446,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1129835-100MG
117,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 6-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)7-3-8-11-4-6(10)5-13(8)12-7/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
HDRIBFRDDYKHAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1129835
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1129835
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)