Merck
ENAH03A01EC3
Enamine
2-cyclopropyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1217,60 €
1 G
1547,80 €
2.5 G
2990,80 €
5 G
4403,90 €
10 G
6508,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-650098-50MG
394,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1217,60 €
1 G
1547,80 €
2.5 G
2990,80 €
5 G
4403,90 €
10 G
6508,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
351.4
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-650098-50MG
394,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-cyclopropyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]alanine
Inchi Code
1S/C21H21NO4/c1-21(19(23)24,13-10-11-13)22-20(25)26-12-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,13,18H,10-12H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)
Clave InChI
SBWCIRABWAINIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650098
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650098
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)