Merck
ENAH03A01DB8
Enamine
4-methyl-2-(piperazin-1-yl)quinoline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
103,50 €
250 MG
128,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-651521-100MG
103,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
103,50 €
250 MG
128,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.77
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-651521-100MG
103,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
265-267
Iupac Name
4-methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17N3.ClH/c1-11-10-14(17-8-6-15-7-9-17)16-13-5-3-2-4-12(11)13;/h2-5,10,15H,6-9H2,1H3;1H
Clave InChI
SEXLPXKEJXXJCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651521
Melting Point
265-267
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651521
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)