Merck
ENAH03A01DB7
Enamine
[2-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-651520-100MG
344,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-651520-100MG
344,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2.2ClH/c1-11-6-8-15(9-7-11)13-5-3-2-4-12(13)10-14;;/h2-5,11H,6-10,14H2,1H3;2*1H
Clave InChI
VHPBUXCWRVFJRR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651520
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651520
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)