ENAH03A01D4E
Enamine
2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-651376-100MG
318,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-651376-100MG
318,00 €
Iupac Name
2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c1-4(6(10)11)9-3-5(7)2-8-9;/h2-4H,7H2,1H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
BJKNFYIGSKGCJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651376
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)