ENAH03A01C3E
Enamine
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-octahydro-1H-indole-6-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-657750-50MG
544,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-657750-50MG
544,70 €
Iupac Name
1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)octahydro-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H25NO4/c26-23(27)16-10-9-15-11-12-25(22(15)13-16)24(28)29-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21-22H,9-14H2,(H,26,27)
Clave InChI
LXZCIHZJUILQHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657750
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)