Merck
ENAH03A01A15
Enamine
4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-248710-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-248710-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O2S/c8-13(11,12)7-5-9-10-4-2-1-3-6(7)10/h5H,1-4H2
Clave InChI
LRCPBFWWRQWSIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248710
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248710
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)