Merck
ENAH03A01796
Enamine
1-cyanoethane-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-273674-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-273674-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-cyanoethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6N2O2S/c1-3(2-4)8(5,6)7/h3H,1H3,(H2,5,6,7)
Clave InChI
UUVAMAVZNZLSMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273674
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273674
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)