ENAH03A00302
Enamine
1-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)cyclobutan-1-ol
About This Item
Iupac Name
1-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C7H10N2OS/c8-6-9-4-5(11-6)7(10)2-1-3-7/h4,10H,1-3H2,(H2,8,9)
Clave InChI
SAIKUHHTEDORHO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083288
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083288
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)