Merck
ENAH039FE810
Enamine
5-amino-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1068133-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1068133-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-amino-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c8-7-5(4-11)3-9-10(7)6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,8H2
Clave InChI
GVLZXZDLQLCPDS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068133
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068133
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)