Merck
ENAH039FE277
Enamine
2-[(E)-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]pyridine
Seleccione un Tamaño
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
10 G
5474,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1067802-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
10 G
5474,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1067802-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-[(E)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C13H18BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)9-8-11-7-5-6-10-15-11/h5-10H,1-4H3/b9-8+
Clave InChI
CTWJAXMMJWFSDO-CMDGGOBGSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067802
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067802
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)