Merck
ENAH038593D4
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanal
Seleccione un Tamaño
50 MG
444,10 €
100 MG
640,40 €
250 MG
893,90 €
500 MG
1384,00 €
1 G
1761,00 €
2.5 G
3406,80 €
5 G
5020,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-785290-50MG
444,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
444,10 €
100 MG
640,40 €
250 MG
893,90 €
500 MG
1384,00 €
1 G
1761,00 €
2.5 G
3406,80 €
5 G
5020,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-785290-50MG
444,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-8(2,6-9)5-7-3-4-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
FLSQEJRHEADYHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785290
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)