Merck
ENAH038581F1
Enamine
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-767895-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-767895-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-8-3-2-4-9(12)10(8)11-6-7/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3
Clave InChI
ZCZDBNLDVLDFPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767895
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767895
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)