ENAH03856A5E
Enamine
2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1-amine; trifluoroacetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-762870-100MG
88,40 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-762870-100MG
88,40 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H11N3O.C2HF3O2/c11-7-6-9-12-10(13-14-9)8-4-2-1-3-5-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H,6-7,11H2;(H,6,7)
Clave InChI
ATAUUNRBULCRAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762870
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)