Merck
ENAH03856A04
Enamine
3-[(2-chlorophenoxy)methyl]aniline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
227,50 €
250 MG
325,00 €
500 MG
512,20 €
1 G
656,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-762772-100MG
227,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
227,50 €
250 MG
325,00 €
500 MG
512,20 €
1 G
656,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-762772-100MG
227,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-((2-chlorophenoxy)methyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12ClNO.ClH/c14-12-6-1-2-7-13(12)16-9-10-4-3-5-11(15)8-10;/h1-8H,9,15H2;1H
Clave InChI
YKBDQMLXMFGOMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)