ENAH0385693E
Enamine
2-(1-ethyl-5-oxopyrrolidin-2-yl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-761715-50MG
304,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-761715-50MG
304,20 €
Iupac Name
(1-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-9-6(5-8(11)12)3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BABFDJDHGVJREU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)