Merck
ENAH03856789
Enamine
3-cyclopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749540-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749540-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-cyclopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-7-3-4-8-10-11-9(6-1-2-6)12(8)5-7/h3-4,6H,1-2,5H2
Clave InChI
HCOLOOGSKAEQDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749540
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749540
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)