ENAH038566F3
Enamine
5-amino-1-[(3-chlorophenyl)methyl]-1,2-dihydropyridin-2-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-755099-100MG
128,70 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-755099-100MG
128,70 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
5-amino-1-(3-chlorobenzyl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O.ClH/c13-10-3-1-2-9(6-10)7-15-8-11(14)4-5-12(15)16;/h1-6,8H,7,14H2;1H
Clave InChI
PHQUVFCRPFHNPG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755099
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)