ENAH038562AD
Enamine
lithium(1+) ion 1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-746188-100MG
105,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-746188-100MG
105,30 €
Iupac Name
lithium 1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C3H2N2O2S.Li/c6-3(7)2-5-4-1-8-2;/h1H,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
KSKPFCPFWZSSPW-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746188
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)