Merck
ENA964501174
Enamine
3-bromo-5H,6H,7H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
Seleccione un Tamaño
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
10 G
5397,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-733273-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
10 G
5397,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-733273-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-5-8-7-4-2-1-3-9(4)5/h1-3H2
Clave InChI
BTPCIRMLTUIDND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-733273
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-733273
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)