ENA964493233
Enamine
3-cyano-4-fluorobenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
3-cyano-4-fluorobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H3F2NO2S/c8-7-2-1-6(13(9,11)12)3-5(7)4-10/h1-3H
Clave InChI
ZIFVVJPZORGMMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727469
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727469
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)