ENA964488476
Enamine
sodium 2-(4-fluorophenyl)ethane-1-sulfinate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-724376-100MG
312,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-724376-100MG
312,00 €
Iupac Name
sodium 2-(4-fluorophenyl)ethane-1-sulfinate
Inchi Code
1S/C8H9FO2S.Na/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-12(10)11;/h1-4H,5-6H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
NXMYCNDBYIUHNH-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724376
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)