ENA964482108
Enamine
8-chloro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-717518-50MG
349,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-717518-50MG
349,20 €
Iupac Name
8-chloro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c1-7-4-5-8-3-2-6-12-10(8)9(7)11/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
Clave InChI
DXRNVVLSVIZJDK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717518
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)