Merck
ENA964482081
Enamine
1-(oxolan-3-yl)-1H-pyrazol-5-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-717499-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-717499-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c8-7-1-3-9-10(7)6-2-4-11-5-6/h1,3,6H,2,4-5,8H2
Clave InChI
BNUMHWPXAWWQCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)