Merck
ENA964480678
Enamine
7-bromo-1-methyl-1H,2H,3H-pyrazolo[1,5-a]imidazole
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-716084-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-716084-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-9-2-3-10-6(9)5(7)4-8-10/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
WMZMFGZVTIQWJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716084
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716084
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)