Merck
ENA964480262
Enamine
(1r,4r)-4-[(pyrazin-2-yl)amino]cyclohexane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1095,90 €
2.5 G
2147,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-716362-100MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1095,90 €
2.5 G
2147,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-716362-100MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1r,4r)-4-(pyrazin-2-ylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15N3O2/c15-11(16)8-1-3-9(4-2-8)14-10-7-12-5-6-13-10/h5-9H,1-4H2,(H,13,14)(H,15,16)/t8-,9-
Clave InChI
ANUPNVJQXDMSJJ-KYZUINATSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716362
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716362
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)