Merck
ENA964473554
Enamine
2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
415,50 €
100 MG
597,50 €
250 MG
832,80 €
500 MG
1286,50 €
1 G
1636,20 €
2.5 G
3165,00 €
5 G
4661,30 €
10 G
6889,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-705539-50MG
415,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
415,50 €
100 MG
597,50 €
250 MG
832,80 €
500 MG
1286,50 €
1 G
1636,20 €
2.5 G
3165,00 €
5 G
4661,30 €
10 G
6889,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-705539-50MG
415,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)7-3-4-8(10(15)16)9(5-7)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,15,16)
Clave InChI
DJMGUQUJFDRWBM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705539
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705539
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)