Merck
ENA964468752
Enamine
ethyl 4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14F3NO2/c1-2-15-7(14)8(9(10,11)12)3-5-13-6-4-8/h13H,2-6H2,1H3
Clave InChI
AHRBNYBJXZIZAI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651248
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651248
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.