Merck
ENA964468258
Enamine
1-methyl-2-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-395883-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-395883-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
1-methyl-2-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.2ClH/c1-14-8-7-11(13)9-12(14)10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9,13H2,1H3;2*1H
Clave InChI
BYUIDCLGSUXRGT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395883
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395883
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)