ENA964468226
Enamine
(1S,4S)-2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-393582-100MG
210,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-393582-100MG
210,60 €
Iupac Name
(1S,4S)-2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)13-8-9-6-11(13)7-12-9;/h1-5,9,11-12H,6-8H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
Clave InChI
SBMNUMQBTBAIDY-ROLPUNSJSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393582
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)