Merck
ENA947416498
Enamine
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
Seleccione un Tamaño
50 MG
502,20 €
100 MG
658,20 €
250 MG
859,70 €
500 MG
1247,10 €
1 G
1546,10 €
2.5 G
2853,90 €
5 G
4133,10 €
10 G
6038,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-399284-50MG
502,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
502,20 €
100 MG
658,20 €
250 MG
859,70 €
500 MG
1247,10 €
1 G
1546,10 €
2.5 G
2853,90 €
5 G
4133,10 €
10 G
6038,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-399284-50MG
502,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C8H13ClO3/c1-6(9)7(10)4-3-5-8(11)12-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
VITSKVBTNATBGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)