Merck
ENA947408910
Enamine
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-396148-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-396148-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15FN2O2S/c8-3-6-10-4-1-7(2-5-10)13(9,11)12/h7H,1-6H2,(H2,9,11,12)
Clave InChI
MNYYOBZWUCMDQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)