ENA947408009
Enamine
1,2-dimethylpyrrolidin-3-amine
About This Item
Iupac Name
1,2-dimethyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-5-6(7)3-4-8(5)2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3
Clave InChI
RPMVELKOENZIBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393331
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393331
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)