Merck
ENA947407244
Enamine
ethyl 2-amino-6-methylheptanoate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
10 G
5397,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-392810-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
10 G
5397,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.74
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-392810-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 2-amino-6-methylheptanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO2.ClH/c1-4-13-10(12)9(11)7-5-6-8(2)3;/h8-9H,4-7,11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
IGTFDRBZXHTMQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392810
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392810
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)