ENA947406654
Enamine
2-chloro-6-fluorobenzene-1-thiol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-673763-100MG
159,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-673763-100MG
159,90 €
Iupac Name
2-chloro-6-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4ClFS/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Clave InChI
BNFQVQFCVBEQGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673763
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)