Merck
ENA947399131
Enamine
3-(prop-2-en-1-yl)oxetane-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
468,80 €
100 MG
675,50 €
250 MG
945,90 €
500 MG
1465,90 €
1 G
1866,30 €
2.5 G
3616,10 €
5 G
5326,90 €
10 G
7880,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-624834-50MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
468,80 €
100 MG
675,50 €
250 MG
945,90 €
500 MG
1465,90 €
1 G
1866,30 €
2.5 G
3616,10 €
5 G
5326,90 €
10 G
7880,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-624834-50MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-allyloxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-2-3-7(6(8)9)4-10-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
Clave InChI
CYVULQRUAMWRHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624834
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)