Merck
ENA947397640
Enamine
2-methoxyethyl N-(chloromethyl)-N-methylcarbamate
Seleccione un Tamaño
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-378260-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-378260-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methoxyethyl chloromethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C6H12ClNO3/c1-8(5-7)6(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
BIWZVFPOEHHRJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)