Merck
ENA947393179
Enamine
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-7(6-5-9-6)3-1-2-4-7/h6,8H,1-5H2
Clave InChI
DDGASQGDKHNCQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344194
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)