Merck
ENA947391977
Enamine
6-amino-1-methyl-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
97,00 €
250 MG
117,80 €
500 MG
160,70 €
1 G
193,20 €
2.5 G
305,00 €
5 G
490,90 €
10 G
787,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-243601-100MG
97,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
97,00 €
250 MG
117,80 €
500 MG
160,70 €
1 G
193,20 €
2.5 G
305,00 €
5 G
490,90 €
10 G
787,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-243601-100MG
97,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
271-272
Iupac Name
6-amino-1-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C5H7N3OS/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10)
Clave InChI
CIMIOUTTYHCOJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243601
Melting Point
271-272
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243601
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)