Merck
ENA947391577
Enamine
tert-butyl N-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
10 G
4909,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-263205-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
10 G
4909,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-263205-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-12-9-8-11-6-4-5-7-13(11)16-10-12/h4-7,12,16H,8-10H2,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
AOIIOUQUKIGXNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263205
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)