Merck
ENA947389570
Enamine
octahydro-1H-2-benzopyran-6-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Iupac Name
octahydro-6H-isochromen-6-one
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
HIQCTGKUEAWDON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633480
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633480
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)